Learn More
Chlorure de deutérium, pour RMN, solution de 20 % en poids dans du D2O, + de 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Deuterium chloride |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 99+ atom % D |
| Densité | 1.2000g/mL |
| Deutérium (D) | 99,0% min |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.3726 |
| Quantité | 50g |
| CAS | 7698-05-7 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Deuterium chloride, 20 wt. % solution in D2O
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Deuterium chloride