Learn More
Biochrom Remplacement de la lampe au deutérium
Code produit 15950591 Tous les produits Harvard Bioscience Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lampe de rechange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15950591 Lampe de rechange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15950591 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 80700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    995.40€ / 1 pièces
    Économisez 134.60€
    11% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lampe de remplacement au deutérium adaptée à Biochrom Ultrospec 8000/9000 et Libra S80/S90.
  • Pour Biochrom Ultrospec 8000/9000 et Libra S80/S90
Spécification
Source lumineuse Deutérium
Tension 110/240 V
À utiliser avec (équipement) Ultrospec Spectrophotomètres UV-Visible 8000, 9000 et Libra S80, S90
Type de produit Lampe de rechange