Learn More
Oxyde de deutérium, 99,8 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327088 50g 50g
11337088 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11327088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014764.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Deuterium oxide is used in nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). It is also useful in the identification of labile hydrogens. As a source of deuterium, it is utilized for preparing specifically labeled isotopologs of organic compounds. It is often used as a substitute for water in the analysis of proteins in solution by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). It finds application in certain types of nuclear reactors and in tritium production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-20-0
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Numéro MDL MFCD00044636
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonyme deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
CID PubChem 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium oxide
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Densité 1,105 g/cm3 à 20°C
Odeur Inodore
Indice de réfraction 1,338
Sensibilité Sensible à l’humidité
Tension de vapeur 6 hPa à 25°C
Quantité 50g
Point de fusion 3,82°C
Point d’ébullition 101,4°C
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Isotopic)
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 20.03