missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deuterium Oxide 99.9% D + 0.1% TMSP D4, Eurisotop

Code produit 17247456
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Deuterium Oxide; CAS: 7789-20-0; Deuterium (D): 0.1% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 10 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17247456 Deuterium Oxide; CAS: 7789-20-0; Deuterium (D): 0.1% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 10 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17247456 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D221B
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Synonym: Heavy Water

Deuterium Oxide

  • Isotopic Enrichment: 99.90% D
  • Quantity: (10) 0.75 mL
  • Packaging: Ampule

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Spécification

Nom chimique ou matériau Deuterium Oxide
Couleur Incolore
Deutérium (D) 0.1% D
Conditionnement Ampoule
Quantité 10 x 0.75 mL
CAS 7789-20-0
Point de fusion 3.81°C
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00044636
Synonyme Heavy Water
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Qualité Research Grade
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.