Learn More
Deuterium Oxide 99.90% D, Eurisotop
Code produit 17277446
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17277446 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17277446 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D214FS
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Synonym: Heavy Water
Deuterium Oxide
  • Isotopic Enrichment: 99.90% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium Oxide
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.90% D
Conditionnement Septum Vial
Quantité 25 mL
CAS 7789-20-0
Point de fusion 3.81°C
Point d’ébullition 101.42°C
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00044636
Synonyme Heavy Water
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
Nom IUPAC [(2H)oxy](2H)
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Qualité Research