Learn More
Deuterium Oxide 99.90% D, Eurisotop
Code produit 17267446
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
10 x 0.75 mL
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17267446 10 mL
17247446 10 x 0.75 mL
17257446 25 mL
10321280 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17267446 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D214FE
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Synonym: Heavy Water
Deuterium Oxide
  • Isotopic Enrichment: 99.90% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Identifiants chimiques
CAS 7789-20-0
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Numéro MDL MFCD00044636
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonyme Heavy Water
Nom IUPAC [(2H)oxy](2H)
SMILES [2H]O[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium Oxide
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.90% D
Quantité 10 mL
Point de fusion 3.81°C
Point d’ébullition 101.42°C
Qualité Research