Learn More
Deuterium Oxide 99.90% D, Eurisotop
Code produit 15287843
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Deuterium Oxide; CAS: 7789-20-0; Deuterium (D): 99.90% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15287843 Deuterium Oxide; CAS: 7789-20-0; Deuterium (D): 99.90% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15287843 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D214K
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Synonym: Heavy Water
Deuterium Oxide
  • Isotopic Enrichment: 99.90% D
  • Quantity: 500 mL
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium Oxide
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.90% D
Quantité 500 mL
CAS 7789-20-0
Point de fusion 3.81°C
Point d’ébullition 101.42°C
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00044636
Synonyme Heavy Water
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Qualité Research Grade