Learn More
Deuterium Oxide 99.97% D, Eurisotop
Code produit 17297446
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
10 x 0.6 mL
10 x 0.75 mL
500 mL
5 x 10 mL
Conditionnement:
Ampoule
Septum Vial
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17297446 5 x 10 mL Septum Vial
17227456 10 x 0.6 mL Ampoule
17287446 10 x 0.75 mL Ampoule
15162107 25 mL -
17217456 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17297446 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D215ES
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Synonym: Heavy Water
Deuterium Oxide
  • Isotopic Enrichment: 99.97% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Identifiants chimiques
CAS 7789-20-0
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Numéro MDL MFCD00044636
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonyme Heavy Water
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium Oxide
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.97% D
Conditionnement Septum Vial
Quantité 5 x 10 mL
Point de fusion 3.81°C
Qualité Research Grade