missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deuterium Oxide 99.97% D, Eurisotop

Code produit 17207456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
Deuterium Oxide; CAS: 7789-20-0; Deuterium (D): 99.97% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17207456 Deuterium Oxide; CAS: 7789-20-0; Deuterium (D): 99.97% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17207456 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D215H

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Synonym: Heavy Water

Deuterium Oxide

  • Isotopic Enrichment: 99.97% D
  • Quantity: 100 mL

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Spécification

Nom chimique ou matériau Deuterium Oxide
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.97% D
Quantité 100 mL
CAS 7789-20-0
Point de fusion 3.81°C
Point d’ébullition 101.42°C
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00044636
Synonyme Heavy Water
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Qualité Research Grade
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.