Learn More
Oxyde de deutérium, pour RMN, 100,0 % atomique de D
Code produit 16338186 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon septum
Conditionnement:
100mL
10mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
16338186 10 ml Flacon septum 10mL
10760671 10 ml Flacon en verre 10mL
10265880 50 ml Flacon en verre 50mL
10275880 100 ml Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16338186 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166310101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.10€
    84.70€ / 10mL
    Économisez 7.40€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 7789-20-0 | H2O | 20,03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-20-0
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Numéro MDL MFCD00044636
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonyme heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, heavy water, water, heavy d2-o, heavy water-d2, water-d2, dideuterium oxide, deuterium oxide, deuterated water
CID PubChem 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium oxide
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 100.0 atom % D
Densité 1,1050 g/ml
Deutérium (D) 99,95% min
Conditionnement Flacon septum
Indice de réfraction 1,328
Gravité spécifique 1,105
Viscosité 1,25 mPa.s (20°C)
Quantité 10 ml
Point de fusion 3,8°C
Point d’ébullition 101,4°C
Formule linéaire D2O
Merck Index 15, 2942
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: miscible, exothermic reaction.
Poids de la formule 20.02
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement