Learn More
Oxyde de deutérium, pour RMN, 99,8+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10255880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
100 ml
500 ml
1 L
Conditionnement:
100mL
10mL
1L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10255880 100 ml 100mL
10584321 10 ml 10mL
16120891 25 ml 25mL
16130891 500 ml 500mL
10220953 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10255880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    171.00€ / 100mL
    Économisez 51.00€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-20-0
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
Numéro MDL MFCD00044636
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonyme deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
CID PubChem 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Deuterium oxide
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atom % D
Densité 1,1050 g/ml
Deutérium (D) 99,75 % min,
Indice de réfraction 1,328
Gravité spécifique 1,105
Viscosité 1,25 mPa,s (20°C)
Quantité 100 ml
Point de fusion 3,8°C
Point d’ébullition 101,4°C
Formule linéaire D2O
Merck Index 15, 2942
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Poids de la formule 20.02
Qualité RMN
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.