Learn More
Oxyde de deutérium, pour RMN, conditionné en ampoules de 0,75 ml, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10700981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7,5 ml
Conditionnement:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10700981 7,5 ml 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10700981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 320710075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.85€
    39.40€ / 7.5mL
    Économisez 3.45€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterium oxide
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.9 atom % D
Densité 1,1050 g/ml
Deutérium (D) 99,85% min
Indice de réfraction 1,328
Gravité spécifique 1,105
Viscosité 1,25 mPa.s (20°C)
Quantité 7,5 ml
CAS 7789-20-0
Point de fusion 3,8°C
Point d’ébullition 101,4°C
Formule moléculaire H2O
Formule linéaire D2O
Numéro MDL MFCD00044636
Merck Index 15, 2942
Synonyme deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
Nom IUPAC [(²H)oxy](²H)
Poids moléculaire (g/mol) 20.03
CID PubChem 24602
ChEBI CHEBI:41981
Poids de la formule 20.02
Qualité RMN