Learn More
Acide deutérosulfurique, <96% in D2O, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497505 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15497505 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087857.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 13813-19-9 | H2O4S | 100.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deuterosulfuric Acid
Forme physique Liquide
Densité 1.86
Indice de réfraction 1.4175
Sensibilité Moisture
Quantité 50 g
CAS 13813-19-9
Point d’ébullition 290°C
Plage de pourcentage du dosage <96% in D2O, 99.5% (Isotopic)
Formule moléculaire H2O4S
Numéro MDL MFCD00003542
Synonyme sulfuric acid-d2, deuterosulfuric acid, dideuterosulfuric acid, sulphuric 2h2 acid, sulfuric acid-d2 solution, d2so4, dideuterosulfuric acid solution, 2 h? sulfuric acid, sulfuric acid-d2, 98 wt% in deuterium oxide, deuterosulfuric acid min in d 2 o isotopic
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]OS(=O)(=O)O[2H]
Nom IUPAC sulfate de dideutério
Poids moléculaire (g/mol) 100.08
CID PubChem 160992
Poids de la formule 100.09
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Deuterosulfuric acid, 96-98% in D2O
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid-d2