Learn More
Réactif de silylation en alliage Devarda, pur, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
250 g, pot de poudre en plastique
Description
250g, récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| CAS | 8049-11-4 |
| Point de fusion | 550°C |
| Point d’ébullition | 1700°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Forme | Solide |
| Formule moléculaire | Al9Cu10Zn |
| Numéro MDL | 198176 |
| Clé InChI | MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 943.67 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Devarda's alloy
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.