Learn More
R&D Systems™ Devazepide
Code produit 18025162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18025162 10 mg 10mg
18014092 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18025162 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2304/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.15€
    362.25€ / 10mg
    Économisez 41.90€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective, orally active CCK1 receptor antagonist
Potent, orally active CCK1 (CCK-A) receptor antagonist that displays appetite-stimulant effects. Blocks the anorectic response to CCK-8 and increases food intake in rats following systemic and i.c.v administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103420-77-5
Formule moléculaire C25H20N4O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Devazepide
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 408.46
Pureté >99%
Poids moléculaire 408.461