Learn More
Taylor Wharton™ Dewar de stockage cryogénique série LD
Code produit 11778519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 L
25 L
35 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11778519 25 L 1 pièce
11758519 4 L 1 pièce
11788519 35 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11778519 Fournisseur Taylor Wharton™ Code fournisseur 25LDB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2653.06€
    1241.63€ / 1 pièces
    Économisez 1411.43€
    53% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'espace sous vide scellé entre les coques intérieure et extérieure assure des performances et une isolation supérieures, garantissant une durée de conservation maximale.
Dewar LD de stockage et transfert
• Capacité 4 à 50L
• Autonomie jusqu'à 152 j
• Garantie 3 ans
• Isolation par le vide avec piège à molécules assurant une longue autonomie
• Couvercle avec insert pour une meilleure isolation thermique et plus de sécurité pendant le transport
• Récipient avec enveloppe en aluminium, léger et muni d'anses pour le transport
• Attention: les dewars 4 à 25L munis d'un bouchon faible profondeur sont destinés uniquement au stockage
• Bonbonne LD
Spécification
Type Dewar de stockage cryogénique
Capacité (impériale) 6,6 gal.
Capacité (métrique) 25 L
Autonomie statique 109 jours