Learn More
Epredia™ Solution tampon Dewax et HIER L, M, H (IVD)
Code produit 15200715 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de solution:
Tampon - Faible
Tampon - Moyen
Tampon - Élevé
Conditionnement:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de solution Conditionnement
15200715 Tampon - Élevé 1L
15210715 Tampon - Faible 1L
15220715 Tampon - Moyen 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15200715 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur TA999DHBH
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Les solutions tampons Epredia™ Dewax et récupération d’épitopes induite par la chaleur (HIER) automatisent simultanément la déparaffinisation, la réhydratation et la récupération des épitopes dans le module PT Epredia™.
La déparaffinisation automatisée (déparaffinage) et la réhydratation des lames IHC constituent un moyen idéal de réduire le délai d’exécution et de simplifier le flux de travail. La déparaffinisation aqueuse est aujourd’hui la méthode de choix pour les instruments IHC ; elle ne produit souvent qu’une déparaffinisation incomplète. Les solutions tampons Dewax et récupération d’épitopes induite par la chaleur (HIER) automatisent simultanément la déparaffinisation, la réhydratation et la récupération des épitopes dans le module PT Epredia. La nouvelle formulation exclusive élimine les étapes manuelles et réduit le délai d’exécution. En outre, les résultats sont concordants avec les méthodes traditionnelles : ils peuvent être rapidement intégrés dans le flux de travail de routine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Déparaffine et tampon HIER
Quantité 10 x 100 ml
Type de solution Tampon - Élevé