Learn More
Epredia™ Solution tampon Dewax et HIER L, M, H (IVD)
Code produit 15210715 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de solution:
Tampon - Faible
Tampon - Moyen
Tampon - Élevé
Conditionnement:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de solution Conditionnement
15210715 Tampon - Faible 1L
15200715 Tampon - Élevé 1L
15220715 Tampon - Moyen 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15210715 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur TA999DHBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00€
    643.27€ / 1L
    Économisez 426.73€
    39% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Les solutions tampons Epredia™ Dewax et récupération d’épitopes induite par la chaleur (HIER) automatisent simultanément la déparaffinisation, la réhydratation et la récupération des épitopes dans le module PT Epredia™.
La déparaffinisation automatisée (déparaffinage) et la réhydratation des lames IHC constituent un moyen idéal de réduire le délai d’exécution et de simplifier le flux de travail. La déparaffinisation aqueuse est aujourd’hui la méthode de choix pour les instruments IHC ; elle ne produit souvent qu’une déparaffinisation incomplète. Les solutions tampons Dewax et récupération d’épitopes induite par la chaleur (HIER) automatisent simultanément la déparaffinisation, la réhydratation et la récupération des épitopes dans le module PT Epredia. La nouvelle formulation exclusive élimine les étapes manuelles et réduit le délai d’exécution. En outre, les résultats sont concordants avec les méthodes traditionnelles : ils peuvent être rapidement intégrés dans le flux de travail de routine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Déparaffine et tampon HIER
Quantité 10 x 100 ml
Type de solution Tampon - Faible
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbol Fuchsin-Kinyoun Solution (Cold Technique)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, phenol, basic fuchsin, isopropanol, methanol