Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 516.4 |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt