Learn More
Dexamethasone 9,11-epoxide, MedChemExpress
Description
Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dexamethasone 9,11-epoxide |
| CAS | 24916-90-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H28O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (268.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@]3(O5)[C@]5([H])C2)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.45 |
| Poids de la formule | 372.45 |
| Afficher plus |