Learn More
Dexaméthasone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10502631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502631 1 g Flacon en verre 1g
10053130 250 mg Flacon en verre 250mg
10434225 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10502631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 230300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    118.65€ / 1g
    Économisez 22.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La dexaméthasone, nº CAS 50-02-2, est un corticostéroïde surrénal synthétique qui montre une activité anti-inflammatoire puissante.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• La dexaméthasone est un glucocorticoïde surrénal synthétique qui module le métabolisme des glucides, inhibe la sécrétion des hormones adrénocorticotropes et a une activité anti-inflammatoire prononcée
• La dexaméthasone peut se lier à des récepteurs stéroïdiens nucléaires spécifiques, inhibant les signaux pro-inflammatoires, favorisant les signaux anti-inflammatoires et interférant avec les voies d’activation NF-kB et apoptotiques
Applications
• Elle peut être utilisée pour étudier l’apoptose, les voies de signalisation cellulaire et l’expression génétique
• Ce composé montre également des activités adrénergiques, antiémétiques et antinéoplasiques
• Elle a été utilisée comme un important régulateur de la prolifération cellulaire et de la différenciation des cultures de cellules humaines in vitro
• La dexaméthasone a été appliquée dans des milieux de culture afin de promouvoir la différenciation des cellules souches dérivées de tissu adipeux en tissu ostéogène
• Elle est utilisée dans la stimulation in vitro des cellules épithéliales bronchiques humaines normales primaires (NHBE) et du muscle lisse des voies respiratoires (ASM)
• Ce composé est utilisé pour sa capacité à réguler la survie, la croissance et la différenciation des cellules T.
•Elle peut également inhiber l’induction de l’oxyde nitrique synthase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-02-2
Formule moléculaire C22H29FO5
Poids moléculaire (g/mol) 392.47
Numéro MDL MFCD00064136
Clé InChI UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonyme dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
CID PubChem 5743
ChEBI CHEBI:41879
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Dexamethasone
Point de fusion 255.0°C to 261.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 2945
Rotation spécifique + 75.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10mg/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol and chloroform
Spectrophotométrie 95% min. (on dried substance)
Nom IUPAC (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-triméthyle-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrène-7-one
Poids de la formule 392.46
Pourcentage de pureté 96%
Substances connexes (HPLC) Passes test
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dexamethasone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.