Learn More
Dexaméthasone, 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11434482 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434482 25 mg -
11444482 100 mg 100mg
11464482 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434482 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219004025
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 50-02-2
Formule moléculaire C22H29FO5
Poids moléculaire (g/mol) 392.47
Numéro MDL MFCD00064136
Clé InChI UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonyme dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
CID PubChem 5743
ChEBI CHEBI:41879
Nom IUPAC (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-triméthyle-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrène-7-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Dexamethasone
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.995
Quantité 25 mg
Poids de la formule 392.47
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dexamethasone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone