Learn More
Dexaméthasone, 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11464482 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464482 1 g -
11434482 25 mg -
11444482 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464482 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219004091
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 50-02-2
Formule moléculaire C22H29FO5
Poids moléculaire (g/mol) 392.47
Numéro MDL MFCD00064136
Clé InChI UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonyme dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
CID PubChem 5743
ChEBI CHEBI:41879
Nom IUPAC (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-triméthyle-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrène-7-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Dexamethasone
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.995
Quantité 1 g
Poids de la formule 392.47
Forme physique Poudre