Learn More
Dexamethasone acetate, MedChemExpress
Description
Dexamethasone acetate (Dexamethasone 21-acetate) is a glucocorticoid receptor agonist. Dexamethasone acetate has the potential for ophthalmic infections treatment.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dexamethasone acetate |
| CAS | 1177-87-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H31FO6 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Dexamethasone 21-acetate Hexadecadrol acetate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 1 mg/mL (2.30 mM) |
| SMILES | C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(C)=O)=O)[C@](C[C@H]2C)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 434.5 |
| Afficher plus |