Learn More
Dexaméthasone, MP Biomedicals™
Code produit 17118548 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17118548 500 mg 500mg
11474482 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17118548 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219004090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    194.25€ / 500mg
    Économisez 49.75€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Agent anti-inflammatoire
La dexaméthasone est un agent anti-inflammatoire glucocorticoïde. Elle régule la survie, la croissance et la différenciation des cellules T. Elle inhibe également l’induction de l’oxyde nitrique synthase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dexaméthasone
CAS 50-02-2
Synonyme maxidex
Quantité 500 mg
Formule moléculaire C22H29FO5
Poids de la formule 392,47
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dexamethasone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dexamethasone
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.