Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau (25 mg/mL, solution claire à légèrement trouble, incolore) |
| Poids de la formule | 392,5g/mol |
| Forme physique | Poudre de couleur blanche |