Learn More
Dexamethasone phosphate disodium, MedChemExpress
Description
Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dexamethasone phosphate disodium |
| CAS | 2392-39-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H28FNa2O8P |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Dexamethasone 21-phosphate disodium salt |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (193.65 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 516.4 |
| Afficher plus |