Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de dexmédétomidine
Code produit 16574484 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16574484 250 mg 250mg
16564484 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16574484 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465432500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145108-58-3
Formule moléculaire C13H17ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 236.74
Clé InChI VPNGEIHDPSLNMU-MERQFXBCSA-N
Nom IUPAC chlorure de 5-[(1S)-1-(2,3-diméthylphényl)éthyl]-1H-imidazole d’hydrogène
SMILES [H+].[Cl-].C[C@H](C1=CN=CN1)C1=CC=CC(C)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dexmedetomidine hydrochloride
Point de fusion 158.0°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 236.74
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dexmedetomidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexmedetomidine hydrochloride