Learn More
Dexmedetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Dexmedetomidine hydrochloride ((+)-Medetomidine hydrochloride) is a potent, selective and orally active agonist of α2-adrenoceptor, with a Ki of 1.08 nM. Dexmedetomidine hydrochloride shows 1620-fold selectivity against α1-adrenoceptor. Dexmedetomidine hydrochloride exhibits anxiolysis, sedation, and modest analgesia effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dexmedetomidine hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 145108-58-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H17ClN2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | (+)-Medetomidine hydrochloride(S)-Medetomidine hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (1056.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM) |
| Afficher plus |