Learn More
Dextrane, MW - 86 000 (Moyenne), MP Biomedicals
Code produit 11497304 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11497304 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11497304 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520519580
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Polysaccharide used as a plasma extender in research applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran, MW - 86.000 (Aver.)
CAS 9004-54-0
Quantité 100 g
Formule moléculaire (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Numéro MDL MFCD00130935
Synonyme dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
Clé InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Nom IUPAC Dextrane
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
CID PubChem 4125253