Learn More
Dextrane, MP Biomedicals™
Code produit 11437850 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437850 100 g 100g
11417850 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437850 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210150580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    300.30€ / 100g
    Économisez 15.70€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 9004-54-0
Formule moléculaire (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Numéro MDL MFCD00130935
Clé InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
CID PubChem 4125253
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran
Quantité 100 g
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-2-yl]oxyméthyl]oxane-2-yl]oxyhexanal
Poids de la formule 40000