Learn More
Dextrane, MP Biomedicals™
Code produit 11490676 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490676 10 g 10g
11410686 100 g -
11420686 500 g 500g
11430686 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11490676 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0218014010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    27.30€ / 10g
    Économisez 1.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Améliore les performances des protéines immobilisées agissant sur les macromolécules. Le dextrane MP Biomedicals est un polysaccharide ramifié composé d’unités de glucose α (1→6) linéaires et de branches constituées de liaisons α (1→
Différentes utilisations dans différents domaines en fonction de son poids moléculaire
  • Peut être utilisé comme long bras espaceur hydrophile pour améliorer la liberté de mouvement des protéines conjuguées / liées
  • Peut être dérivatisé pour être utilisé dans les systèmes de biocapteurs
  • Autres applications : agrégant plaquettaire, extenseur du volume plasmatique, régulateur de pression osmotique, stabilisateur, milieu de séparation d’organes, composant de matrice, copolymère, microporteur, agent de liaison, modificateur de viscosité, antithrombotique, lubrifiant et composant de structure physique
Identifiants chimiques
CAS 9004-54-0
Formule moléculaire (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Numéro MDL MFCD00130935
Clé InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
CID PubChem 4125253
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-2-yl]oxyméthyl]oxane-2-yl]oxyhexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spécification
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Très soluble dans l’eau (50mg/mL), légèrement soluble en alcool.
Poids de la formule 60,000-90,000
Qualité Clinique