Learn More
Abcam Sulfate de Dextrane, polymère d’anhydroglucose, 500 000 g/mol, solide, 10 g
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
- Poids moléculaire : 500 000 g/mol
- Forme : Solide
- Composition : 100 % sulfate de Dextrane
- Applications : précipitation sélective des lipoprotéines, hybridation par sonde de l’ADN immobilisé par membrane, libération d’ADN à partir de complexes ADN-histones, et inhibition de la liaison de l’ARN aux ribosomes
- Avantage clé : Accélère le taux d’hybridation par sonde de 10 fois lorsqu’il est utilisé comme additif
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Tekniske data
Tekniske data
| Tampon | 100 % sulfate de Dextran |
| Contenu et stockage | Conserver à 4°C. |
| Forme | Plein |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Molécule cible | Lipoprotéines, ADN, ARN |
| Formule | 100 % sulfate de Dextran |
| Quantité | 10 g |
| À utiliser avec (application) | Précipitation sélective des lipoprotéines, hybridation par sonde de l’ADN immobilisé par membrane, libération d’ADN à partir des complexes ADN-histones, inhibition de la liaison de l’ARN aux ribosomes |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?