Learn More
Sulfate de dextrane, qualité clinique, MP Biomedicals™
Code produit 11427880 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427880 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11427880 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210151880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    1020.60€ / 100g
    Économisez 54.40€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Clinical grade Dextran Sulfate Sodium salt for use in biomedical and clinical research applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran Sulfate
Couleur Poudre de couleur blanche
CAS 9011-18-1
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Numéro MDL MFCD00081551
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nom IUPAC sel de sodium de sulfate de dextran
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Poids de la formule 6000 à 8000
Qualité Clinique