Learn More
Sulfate de dextran (6000 à 8000), MP Biomedicals™
Código de producto. 11417880 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
50 g
Tamaño de la unidad:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11417880 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11417880 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210151850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.08€
    567.00€ / 50g
    Économisez 53.08€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Utilisé comme agent anticoagulant, antiviral et antilipémique
Le sulfate de dextrane est un dérivé polyanionique du dextrane produit par estérification du dextrane avec de l’acide chlorosulfonique.Le sodium de sulfate de dextrane (DSS) est le sel de sodium qui est une poudre blanche à blanc cassé librement soluble dans les solutions d’eau et de sel pour former une solution stable et claire.
  • La teneur en soufre est d’environ 17 %, ce qui correspond à une moyenne de 1,9 groupe de sulfates par résidu glucosyle de la molécule de dextrane
  • Une grande pureté et une qualité constante permettent son application dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique
Specifications
Nom chimique ou matériau Dextran sulfate
Couleur Blanc à blanc cassé
pH 5,0 à 7,5 (solution aqueuse à 1 %)
CAS 9011-18-1
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Numéro MDL MFCD00081551
Synonyme dextran sulfate sodium, DSS
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nom IUPAC sel de sodium de sulfate de dextran
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
Poids de la formule ≈1,400,000
Show More Show Less
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.