Learn More
Sel de sodium de sulfate de dextran, qualité colite (36 000 à 50 000), MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin) chez les animaux de laboratoire
Le sel de sodium de sulfate de dextran, ou DSS, est un dérivé polysaccharide ramifié sulfaté synthétique du dextran qui a de multiples utilisations dans la recherche biomédicale et clinique. Une des propriétés importantes du DSS est de déclencher la colite chez les souris et les rats lorsqu’il est administré dans l’eau potable. Le DSS se lie aux acides gras à chaîne de longueur moyenne dans le côlon et induit une inflammation intestinale. DSS de grade colique (MW = 36 000 à 50 000) de MP Bio est l'un des produits les plus utilisés, selon des publications scientifiques évaluées par des pairs.
- Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin)
- Teneur en soufre la plus élevée – 19%
- Chiralité la plus élevée -+104° de rotation spécifique
- pH le plus bas – 6,2 à une solution à 1 %
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dextran Sulfate Sodium Salt |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 à 7,11 (solution aqueuse à 1 %) |
| CAS | 9011-18-1 |
| Forme physique | Poudre |
| Point d’ébullition | 310 °C |
| Point de fusion | 92 °C |
| Formule moléculaire | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| Numéro MDL | MFCD00081551 |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Show More |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.