Learn More
Sel de sodium de sulfate de dextran, qualité colite (36 000 à 50 000), MP Biomedicals™
Code produit 15722262 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15722262 25 g 25g
11424352 10 g 10g
11434352 50 g 50g
12871781 100 g 100g
11454352 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15722262 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0216011025
 Article restreint
En stock
Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin) chez les animaux de laboratoire
Le sel de sodium de sulfate de dextran, ou DSS, est un dérivé polysaccharide ramifié sulfaté synthétique du dextran qui a de multiples utilisations dans la recherche biomédicale et clinique. Une des propriétés importantes du DSS est de déclencher la colite chez les souris et les rats lorsqu’il est administré dans l’eau potable. Le DSS se lie aux acides gras à chaîne de longueur moyenne dans le côlon et induit une inflammation intestinale. DSS de grade colique (MW = 36 000 à 50 000) de MP Bio est l'un des produits les plus utilisés, selon des publications scientifiques évaluées par des pairs.
  • Induit une colite sévère (maladie inflammatoire chronique de l’intestin)
  • Teneur en soufre la plus élevée – 19%
  • Chiralité la plus élevée -+104° de rotation spécifique
  • pH le plus bas – 6,2 à une solution à 1 %
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran Sulfate Sodium Salt
Couleur Blanc
pH 5 à 7,11 (solution aqueuse à 1 %)
CAS 9011-18-1
Forme physique Poudre
Point d’ébullition 310 °C
Point de fusion 92 °C
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Numéro MDL MFCD00081551
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Quantité 25 g
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nom IUPAC sel de sodium de sulfate de dextran
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
À utiliser avec (application) Utilisé pour induire la colite ulcéreuse chez les animaux et pour étudier de manière approfondie le développement du cancer du côlon par rapport à l’inflammation colique
Qualité Qualité colite
Humidité <10%
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.