Learn More
Sel de sodium au sulfate de dextrane (36 000 à 50 000 M.Wt), classe MP, MP Biomedicals™
Code produit 11414352 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414352 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414352 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0216011001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.35€
    54.60€ / 1g
    Économisez 2.75€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran Sulfate Sodium Salt
Couleur Blanc
CAS 9011-18-1
Forme physique Poudre
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Numéro MDL MFCD00081551
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Quantité 1 g
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nom IUPAC éthyl 4-aminobenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Poids de la formule 36 000 à 50 000