Learn More
Sel de sodium au sulfate de dextrane (6 000 à 8 000 M.Wt), MP Biomedicals
Product Code. 15586226 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Unit Size:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15586226 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15586226 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210151890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00€
    1867.95€ / 500g
    Économisez 97.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Versatile polyanionic derivative of dextran used for research in immunology, antiviral, and antilipemic applications.
  • Le sodium au sulfate de dextrane (SSD) s’est avéré polyvalent dans la recherche biomédicale / clinique
  • Le SSD peut être utilisé comme anticoagulant, antiviral et comme agent hypolipidémiant
Specifications
Nom chimique ou matériau DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT (6,000-8,000 M.Wt)
Couleur Blanc
CAS 9011-18-1
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Numéro MDL MFCD00081551
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (100 mg/mL - solution claire à légèrement jaune trouble).
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nom IUPAC sel de sodium de sulfate de dextran
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Poids de la formule 6,000-8,000
Qualité Not Available