Learn More
Sel de sodium au sulfate de dextran, environ M.W. 6,500 - 10,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13595000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13595000 100 g 100g
13505010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13595000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00€
    403.65€ / 100g
    Économisez 93.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Sel de sodium de sulfate de dextran, C9H11NO2, numéro CAS 9011-18-1, americaine, anesthésine, anesthésine, benzocaine, éthoforme, aminobenzoate d’éthyle, p-aminobenzoate d’éthyle, norcaine, orthésine, parathésine, 25 g, CHEBI:116735, BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N, éthyl 4-aminobenzoate, MFCD00081551, 165.192
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
Numéro MDL MFCD00081551
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran sulfate sodium salt
Note relative au nom approx. M.W. 6, 500 - 10, 000
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L (25°C).
Nom IUPAC 4-aminobenzoate d’éthyle