Learn More
Sel de sodium au sulfate de dextrane, qualité clinique, MP Biomedicals™
Code produit 11497870 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497870 1 g 1g
11407880 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497870 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210151801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60€
    47.25€ / 1g
    Économisez 2.35€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
Numéro MDL MFCD00081551
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran sulfate sodium salt
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Nom IUPAC éthyl 4-aminobenzoate
Poids de la formule 6000 à 8000
Qualité Clinique