Learn More
Sel de sodium au sulfate de dextrane, qualité réactif, MP Biomedicals™
Code produit 11457870 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457870 100 g 100g
11437870 10 g 10g
11447870 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457870 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210151680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00€
    953.40€ / 100g
    Économisez 51.60€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 9011-18-1
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Poids moléculaire (g/mol) 8,000
Numéro MDL MFCD00081551
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran sulfate sodium salt
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Nom IUPAC sel de sodium de sulfate de dextran
Poids de la formule 8 000 (Moyenne)
Qualité Réactif