Learn More
Réactif de sulfate de dextran sodique MP Biomedicals
Code produit 11427870 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11427870 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11427870 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210151601
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Gold standard reagent for the induction of ulcerative colitis models in research animals.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran Sulfate Sodium Salt
CAS 9011-18-1
Quantité 1 g
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Numéro MDL MFCD00081551
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nom IUPAC sel de sodium de sulfate de dextran
Poids moléculaire (g/mol) 40,000
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Poids de la formule 8 000 (Moyenne)
Qualité Réactif