Learn More
Dextran (Grade Technique~ 10K), TRC
Code produit 30006404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006404 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30006404 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29911010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran
CAS 9004-54-0
Formule moléculaire H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH
Quantité 10 g
Synonyme Dextrans, DEX 500, Detrax 40, Dextranen, Dextraven, Eudextran, Expandex, G 75, Gentran, Gentran 40, Hemodex, Hyscon, Hyskon, Infucoll, Intrader, Intradex, LMD, LMWD, LU 122, LVD, Longasteril 70, Macrodex, Macrose, Oncovertin N, Onkotin, PL 1S, Plasmafusin, Plasmodex, Plavolex, Polyglucin, Polyglusol, Promit, Rheodextran, Rheoisodex, Rheomacrodex, Rheopolyglucin, Rheopolyglucine, Rheorondex, Rheotran, Rondex, Serva G, T 10, T 110, T 150, T 20, T 250, T 4, T 40, T 5, T 500, T 6, T 70, Ultradex, α-Dextran, Dextran 1.5, Dextran 10, Dextran 1000, Dextran 10000, Dextran 110, Dextran 15, Dextran 150, Dextran 2000, Dextran 20000, Dextran 250, Dextran 3000, Dextran 40, Dextran 40000, Dextran 45, Dextran 500, Dextran 60, Dextran 70, Dextran 75, Dextran B 512, Dextran B1355, Dextran D 10, Dextran PL 1S, Dextran PT 25, Dextran PVD, Dextran RMI, Dextran T 10, Dextran T 100, Dextran T 110, Dextran T 150, Dextran T 20, Dextran T 2000, Dextran T 40, Dextran T 500, Dextran T 70;
Formule InChI InChI=1S/C17H32O10/c1-4-8-12(18)16(22)13(19)10(26-8)6-25-7-11-15(21)17(24-3)14(20)9(27-11)5-23-2/h8-22H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R,6R)-2-(((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-méthoxy-6-(méthoxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)méthoxy)méthyl)-6-éthyltétrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 504.4