Learn More
Dextrane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637751 100 g Flacon en plastique 100g
10145363 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10637751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    177.65€ / 100g
    Économisez 32.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-54-0
Formule moléculaire (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Numéro MDL MFCD00130935
Clé InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
CID PubChem 4125253
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dextran
Couleur Blanc
Note relative au nom Low fraction, For biochemistry
pH 4.5 to 7.0 (6% aq. soln.)
Forme physique Poudre
Cendre 2.0% max.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids 60000 to 90000
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 7.0% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H10O5
Viscosité 0.22 to 0.27 (1% sol, 37°C)
Qualité Biochimie