Description
- Ses conditions physiologiques et son élution douce préservent l’activité de la protéine cible
- Un milieu robuste et stable permet d’obtenir des pics étroits dans l’élution de la protéine cible
- Compatible avec les tampons aqueux couramment utilisés, il se régénère facilement avec du NaOH à 0,5 M
- Extrapolation aisée
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 ml |
| Matériau | Dextrine sépharose |
| Granulométrie | 34 μm |
| Matrix | Résine d’affinité |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- dextrin sepharose high performance
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol