Spécification
| Couleur | Blanc |
| CAS | 9004-53-9 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Numéro MDL | 81554 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 162.067g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |