Learn More
Maléate de dextromépromazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dextro Mepromazine Maleate |
| CAS | 2622-31-3 |
| Formule moléculaire | C19 H24 N2 O S . C4 H4 O4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (betaS)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine, (+)-10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, (+)-Methotrimeprazine, Dextromepromazine, d-Methotrimeprazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m0./s1 |
| SMILES | COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@@H](C)CN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; (2S)-3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 444.544 |
| Poids de la formule | 444.172 |