Learn More
DG051, MedChemExpress
Description
DG051 is a potent leukotriene A4 hydrolase inhibitor of leukotriene B4 biosynthesis in the enzyme assay with an IC50=47 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DG051 |
| CAS | 929915-58-2 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H25Cl2NO4 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 325 mg/mL (762.32 mM) |
| SMILES | Cl[H].O=C(O)CCCN1CCC[C@H]1COC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=C(Cl)C=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 426.33 |
| Poids de la formule | 426.33 |
| Afficher plus |