Learn More
DGAT-1 inhibitor 2, MedChemExpress
Code produit. 16448078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16448078
Marque: Medchem Express HY50670
MedChemExpress DGAT-1 inhibitor 2 is an effective inhibitor of DGAT-1;antiobesity agents.
DGAT-1 inhibitor 2 is an effective inhibitor of DGAT-1
Spécification
Nom chimique ou matériau DGAT-1 inhibitor 2
Forme physique Solid
CAS 942999-61-3
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H28N4O3
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (59.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC12CCC(CC1)(CC2)C3=CC=C(C=C3)C4=NC5=C(N)N=CN=C5OC4(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 420.5
Poids de la formule 420.5
Pourcentage de pureté 95.94%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.